製品名
mPEG12-hydrazide,
詳細
Ω-end: Hydrazide
α-end: methoxy
フォーム
solid or liquid
分子量
average Mn 650 (by NMR)
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
色
colorless to white
Ω末端
hydrazide
α末端
methoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Polyethylene glycols (PEGs) are FDA approved hydrophilic polymers. They are non-toxic, non-immunogenic and non-antigenic, and are widely used in a varity of biomedical applications such as bioconjugation, drug delivery, surface functionalization, and tissue engineering. Methoxy PEG Hydrazide reacts with aldehydes and ketones to give stable hydrazones in a single step; it can also react with activated carboxylic acids.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
910805-500MG:
910805-VAR:
910805-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)