Merck
GF91109257
Phosphor bronze
foil, thickness 0.08 mm, Cu94%/Sn 6%, length 10 m, coil width 0.4 mm
別名:
CU050247
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 911-092-57
L
10 m
コイル幅
0.4 mm
厚さ
0.08 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF91109257-1EA4061821152794