About This Item
化学式:
6Li2CO3
CAS番号:
分子量:
72.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
473111-1G:
473111-10G:
473111-BULK:
473111-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック