Merck
901738
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li iodide
≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
7LiI
分子量:
133.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
同位体純度
≥99 atom % 7Li
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
depleted
SMILES記法
[7Li]I
InChI
1S/Li/i1+0
InChI Key
WHXSMMKQMYFTQS-IGMARMGPSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901738-BULK:
901738-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)