Merck
901018
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li sulfide
≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
7Li2S
分子量:
46.10
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % 7Li
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
depleted
SMILES記法
[7Li][7Li].S
InChI
1S/2Li.H2S/h;;1H2/i2*1+0;
InChI Key
BQMZCPKSFSMEGX-ONPSQTMSSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
901018-5G:
901018-BULK:
901018-1G:
901018-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)