Merck
343242
Sigma-Aldrich
赤リン
≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
P
CAS番号:
分子量:
30.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
0.02 (vs air)
蒸気圧
0.03 mmHg ( 21 °C)
1 mmHg ( 76.6 °C)
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder or chunks
自己発火温度
500 °F
抵抗性
10 μΩ-cm, 20°C
mp
416 °C (subl.) (lit.)
密度
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[P]
InChI
1S/P
InChI Key
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 使用済みリチウムイオン電池から回収したグラファイトを導電性骨格として用いて、赤リンベースの負極に直接適用:この研究では、使用済みのリチウムイオン電池から回収したグラファイトを再利用して、赤リンベースの負極用の導電性骨格を生成し、電池用途におけるその性能と持続可能性を高めることを検討しています(Huang et al., 2023)。
  • 多孔性炭素ホストへのリン酸ドープによる赤リンのリチウム貯蔵性能の向上:この研究では、多孔性炭素ホストへのリンのドーピングが赤リンのリチウム貯蔵性能を大幅に改善することが実証され、高容量のバッテリー負極のための有望なアプローチが提供されました(Han et al., 2023)。
  • 高性能かつフレキシブルなリチウム硫黄電池に向けた、多硫化物の変換を加速するためのカーボンナノチューブフィルム上のレーザーアブレーション赤リン:この研究では、レーザーアブレーション技術を導入して赤リンをカーボンナノチューブフィルムに組み込み、ポリスルフィド変換と電池性能全体を向上させています(Lee et al., 2021)。
  • 高性能リチウム貯蔵のための、ハニカム様多孔性ミクロンサイズ赤リンのグリーンかつテンプレート不要な合成:この論文では、電池用途におけるリチウム貯蔵能力の向上につながる、ハニカム様多孔性赤リンを生成するためのグリーンかつテンプレート不要な合成法が紹介されています(Zhu et al., 2021)。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
赤りん
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
343242-5G:
343242-BULK:
343242-25G:
343242-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Yuki Fujita et al.
Nature, 505(7481), 82-86 (2013-11-19)
Plant species diversity in Eurasian wetlands and grasslands depends not only on productivity but also on the relative availability of nutrients, particularly of nitrogen and phosphorus. Here we show that the impacts of nitrogen:phosphorus stoichiometry on plant species richness can
Bon-Chul Koo et al.
Science (New York, N.Y.), 342(6164), 1346-1348 (2013-12-18)
Phosphorus ((31)P), which is essential for life, is thought to be synthesized in massive stars and dispersed into interstellar space when these stars explode as supernovae (SNe). Here, we report on near-infrared spectroscopic observations of the young SN remnant Cassiopeia
Jacques C Finlay et al.
Science (New York, N.Y.), 342(6155), 247-250 (2013-10-12)
Human activities have increased the availability of reactive nitrogen in many ecosystems, leading to negative impacts on human health, biodiversity, and water quality. Freshwater ecosystems, including lakes, streams, and wetlands, are a large global sink for reactive nitrogen, but factors
René Rizzoli
The American journal of clinical nutrition, 99(5 Suppl), 1256S-1262S (2014-04-04)
Fracture risk is determined by bone mass, geometry, and microstructure, which result from peak bone mass (the amount attained at the end of pubertal growth) and from the amount of bone lost subsequently. Nutritional intakes are an important environmental factor
Zhiguo Cao et al.
Environment international, 65, 100-106 (2014-02-01)
This study documents the temporal variability in concentrations of flame retardants (FRs) in floor dust from three offices in Beijing, China. Dust from Office A (OAD) was collected weekly from March to August, 2012, and sampling of dust from Office