フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 525-057-71
L
500 mm
外径
4.0 mm
壁厚
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF52505771-2EA | 4061821148438 |
GF52505771-1EA | 4061821148421 |
GF52505771-5EA | 4061821148445 |