Key Documents
Z126063
Ace McLeod vacuum gauge
pressure 0-15 mmHg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112406
NACRES:
NB.79
メーカー/製品名
Ace Glass 872809
パラメーター
0-15 mmHg pressure
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With interchangeable measuring tube. Mercury not included.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)