フォーム
foil (temper - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 428-083-49
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF42808349-1EA | 4061825463513 |
GF42808349-2EA | 4061829964795 |
GF42808349-5EA | 4061831015003 |