Merck
GF54558962
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
100mm tube, 4.7mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 4.2mm inside diameter, as drawn
別名:
PD037400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 545-589-62
L ×壁厚
100 mm × 0.25 mm
外径 × 内径
4.7 mm × 4.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)