Merck
GF62035523
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
100mm tube, 6.25mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 6.05mm inside diameter, as drawn
別名:
PD037500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 620-355-23
L ×壁厚
100 mm × 0.1 mm
外径 × 内径
6.25 mm × 6.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)