Merck
GF03964989
Gold-palladium alloy, Au75Pd25
50mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 2.7mm inside diameter, as drawn
別名:
AU017200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 039-649-89
L × 厚み
50 mm × 0.15 mm
外径 × 内径
3.0 mm × 2.7 mm