Merck
F15323
Sigma-Aldrich
2-フルオロトルエン
≥99%
別名:
1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4F
CAS番号:
分子量:
110.13
Beilstein:
1853362
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
21 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
113-114 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
密度
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7F/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
InChI Key
MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
F15323-5G:
F15323-VAR:
F15323-100G:
F15323-5KG:
F15323-10KG:
F15323-500G:
F15323-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Frans Everson et al.
International journal of environmental research and public health, 16(13) (2019-07-03)
Exposure to ambient NO2 and benzene, toluene ethyl-benzene and m+p- and o-xylenes (BTEX) is associated with adverse cardiovascular effects, but limited information is available on the effects of personal exposure to these compounds in South African populations. This 6-month follow-up
Aurélien Rey et al.
Journal of chromatography. A, 1404, 95-103 (2015-06-09)
A new strategy was developed to elucidate and quantify 56 (69 analytes including isomers) suspected chemically defined fragrance allergens in perfumes that were recently targeted by the Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS). Samples were analyzed with a two-dimensional gas
プロトコル
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Volatile Organic Compounds (VOCs) Chemically Desorbed With CS2