Merck
E19804
Sigma-Aldrich
2-シクロヘキサノン酢酸エチル
97%
別名:
2-オキソシクロヘキサン酢酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O=)C6H9CH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
184.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-2-13-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
その他情報
メチルエステルを含有します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E19804-25G:
E19804-5G:
E19804-BULK:
E19804-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)