アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
60-62 °C/19 hPa
転移温度
flash point 58 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1(CCC(=O)CC1)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI Key
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.978
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.978
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体