物質
round bottom borosilicate glass
round bottom
straight blue
transparent borosilicate glass tube
無菌性
non-sterile
包装
case of 1000 ea
メーカー/製品名
Kimble® 60B12BZB
チューブ直径× L
(12 mm) (75 mm)
チューブ直径
(12 mm)
フィッティング
neck (Pushfit)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Kimble Rim Top Mark-M Borosilicate Glass Culture Tubes with permanent ceramic label, fused to the glass located 3/4 in. from the open end.
- 1-3/8” Vertical ceramic label easily written on with marker or pencil.
- Borosilicate glass tubes have excellent chemical resistance against sodium leaching
- All tubes have sturdy, uniform bottoms and consistent lengths
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Mark-M is a trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)