Merck
BR128748
BRAND® wide-mouth bottles, PFA
capacity 250 mL
別名:
プラスチック, 瓶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
PFA cap
round translucent PFA bottle
ジョイント
Joints threaded neck (S40)
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 128748
ボトル 直径× H
61 mm × 140 mm
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bottles are designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstands temperatures from -200 °C to 260 °C.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)