Key Documents
BR128954
BRAND® narrow-mouth bottles, PFA
capacity 500 mL
別名:
プラスチック, 瓶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
PFA bottle
PFA cap
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (S28)
特徴
autoclavable
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 128954
キャパシティ
500 mL
直径× H
76 mm × 190 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bottles are designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstands temperatures from -200 °C to 260 °C.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)