Merck
Z329991
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 1000 mL
別名:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
ジョイント
Joints threaded neck (GL28)
詳細
dropper nozzle caps available
特徴
with cap
包装
pkg of 25
メーカー/製品名
BRAND 129462
キャパシティ
1000 mL
直径× H
94 mm × 212 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Economical multipurpose bottle, flexible. Supplied with cap.
その他情報
BR129462 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)