Merck
BR114125
BRAND® culture tube, rimless
L × W 16 mm × 160 mm, thickness 0.8 mm
別名:
チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.22
物質
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 1,500 × g
neck thread push fit
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
BRAND 114125
L × W
16 mm × 160 mm
キャパシティ
16 mL
22 mL
厚さ
0.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Crafted from high-quality glass, these tubes provide excellent clarity and durability, making them ideal for cell culture and other scientific applications. Autoclavable at 121 °C, ensuring easy sterilization.
特徴および利点
• Excellent sample visibility• Good chemical resistance
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)