Merck
Z617954
Greiner 培養チューブ
14 mL round bottom culture tube, polypropylene, sterile, w/ graduation, w/ snap (vent) cap
別名:
Greiner 培養チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.22
物質
colorless tube
conical cap (Push fit)
low-density polyethylene cap
polypropylene tube
round bottom
straight neck
無菌性
sterile
特徴
RCF 4,800 × g
neck thread push fit
包装
pack of 800 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
Greiner 187261
キャパシティ
14 mL
直径× L
18 mm × 95 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greiner培養チューブには、2段階の通気用スナップストッパーと書き込み領域付き目盛りが付いています。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)