Merck
Z617865
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 12 mL, 16 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
別名:
遠心用チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.11
物質
colorless tube
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
graduations: no
包装
pack of 1600
メーカー/製品名
Greiner 160101
チューブ容量
12 mL
チューブ直径× L
16 mm × 100 mm
colorless
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Greiner round bottom polystyrene tubes has the following benefits:
  • High transperancy
  • Polystyrene tubes possess high clarity due to which it is beneficial for optical measurements.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
培養チューブ size 12 mm × 75 mm , Snap-cap supplied, polystyrene tube
T1661
培養チューブ