Key Documents
Z376787
Sigma-Aldrich
使い捨て培養チューブ
polystyrene tube
別名:
culture tube, plastic test tube, test tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene tube
round bottom
straight neck
translucent tube
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 1,400 × g
neck thread push fit
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Simport T400-3
キャパシティ
5 mL
サイズ
12 mm × 75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
細菌学、RIA、凝固、およびその他のルーチン検査手順での使用に最適です。ポリプロピレンチューブは、3000 × gで遠心分離し、120°Cで滅菌できます。ポリスチレンチューブは、1400 × gで遠心分離できますが、オートクレーブできません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2