Merck
Z617806
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 14 mL, 17 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
別名:
遠心用チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.11
物質
colorless tube
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
graduations: no
包装
pack of 1500
メーカー/製品名
Greiner 187101
キャパシティ
14 mL
直径× L
17 mm × 100 mm
直径
17 mm
colorless
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Greiner round bottom polystyrene tubes has the following benefits:
  • High transperancy
  • Polystyrene tubes possess high clarity due to which it is beneficial for optical measurements.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2