Merck
F7677
Sigma-Aldrich
Nunc® EasYFlasks、 Nunclon® Δ 表面
Nunclon® Δ surface treatment, 175 cm2 angled neck, filter cap, 30/cs
別名:
細胞培養フラスコ, 組織培養フラスコ, 組織培養処理フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.22
物質
canted neck transparent polystyrene flask
screw top blue high-density polyethylene cap (filter)
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
with cap
包装
case of 30 ea (6 packs x 5 flasks)
メーカー/製品名
Nunc 159910
フラスコ有効容積
55 mL
表面積
175 cm2
フィッティング
33 mm cap
結合型
Nunclon Delta surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® EasYFlasks(Nunclon®Δ処理サーフェス)
  • Nunclon®Δ処理済み、またはポリ-D-リジンもしくはI型コラーゲンによりコート(表面の細胞付着性を確保、増殖を促進)
  • 増殖表面の隅々までアクセス可能
  • 人間工学的なキャップで、1/3回転で開閉
  • インキュベーターで積み重ねていても、"Y"マークにより通気位置の目視確認が可能
  • 両側面に容量目盛付き
  • キャップは通気/閉鎖型、フィルター型を使用可能
  • いずれの包装にもキャップを追加
法的情報
EasYFlasks is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of colony-forming cells in adult human articular cartilage.
Ozbey O, Sahin Z, Acar N, et al.
Acta Histochemica, 116(5), 763-770 (2014)