Merck
D66182
Sigma-Aldrich
2,4-ジクロロ-5-メチルピリミジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4Cl2N2
CAS番号:
分子量:
163.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
bp
108-109 °C/11 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
密度
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
InChI Key
DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D66182-5G:
D66182-VAR:
D66182-BULK:
D66182-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)