D142409
2-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride
98%
別名:
β-(Dimethylamino)isopropyl chloride hydrochloride, 2-(Dimethylamino)isopropyl chloride hydrochloride, 2-Chloro-1-(dimethylamino)propane hydrochloride, N-(2-Chloropropyl)dimethylamine hydrochloride
アッセイ
98%
フォーム
powder
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
187-190 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.CC(Cl)CN(C)C
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
InChI Key
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D142409-VAR:
D142409-BULK:
D142409-100G:
D142409-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
D142409-100G | 4061832108728 |
D142409-500G |