アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.3905 (lit.)
bp
65.5 °C/752 mmHg (lit.)
密度
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)N(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2)6(3)4/h5H,1-4H3
InChI Key
VMOWKUTXPNPTEN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジメチルイソプロピルアミンは、マイクロ波条件下でのアニリンのパラジウム触媒N-メチル化によるN-メチルアニリンの調製におけるアルキル化剤として使用される場合があります。また、ヒドラゾ酸と反応させることにより、自燃性イオン液体の調製に使用される場合もあります。
N,N-ジメチルイソプロピルアミン(DMIPA)は非環式三級アミンです。DMIPAのプロトン化により、気相中の他の窒素含有化合物にメチル基が効率的に移動します。
法的情報
アルケマ社の製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-12.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-24.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
550051-500ML:
550051-100ML:
550051-VAR:
550051-2L:
550051-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ionic liquids as hypergolic fuels.
Zhang Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(41), 9554-9562 (2011)
Mert O Karataş et al.
Chemistry & biodiversity, 17(9), e2000258-e2000258 (2020-07-09)
In the present study, coumarin-bearing three pyridinium and three tetra-alkyl ammonium salts were synthesized. The compounds were fully characterized by 1 H- and 13 C-NMR, LC/MS and IR spectroscopic methods and elemental analyses. The cytotoxic properties of all compounds were
Microwave-Promoted Selective Mono-N-Alkylation of Anilines with Tertiary Amines by Heterogeneous Catalysis.
Lubinu MC, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 17(1), 82-85 (2011)
Wilson Beita-Sandí et al.
Water research, 170, 115323-115323 (2019-12-04)
In this work, we investigated the effect of bromide ion (Br-) on NDMA formation using model precursor compounds, wastewater effluents and surface waters. Previous studies showed that Br- reacts with chloramines and forms bromochloramine, a reactive compound responsible for NDMA
Shixiang Li et al.
Journal of environmental sciences (China), 58, 331-339 (2017-08-05)
N-nitrosodimethylamine (NDMA) precursors consist of a positively charged dimethylamine group and a non-polar moiety, which inspired us to develop a targeted cation exchange technology to remove NDMA precursors. In this study, we tested the removal of two representative NDMA precursors