Merck
358991
Sigma-Aldrich
N-tert-ブチルメチルアミン
97%
別名:
N-メチル-tert-ブチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CNHCH3
CAS番号:
分子量:
87.16
Beilstein:
1730941
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
67-69 °C (lit.)
密度
0.727 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNC(C)(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2,3)6-4/h6H,1-4H3
InChI Key
ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-tert-ブチルメチルアミンは、3-ベンジ-N-tert-ブチル-N,3-ジメチル-2,3-ジヒドロベンゾフラン-6-カルボキサミドの調製に使用することができます。 N-tert-ブチルメチルアミン(N-メチル-tert-ブチルアミン)は 2-(α-N-メチル-tert-ブチルアミノベンジル)-1-インデノンの調製に使用することができます。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
358991-BULK:
358991-VAR:
358991-5ML:
358991-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mobile keto allyl systems. XVI. Thermal decomposition of 2-(. alpha.-N-methyl-tert-butylaminobenzyl)-1-indenone. Deamination-rearrangement.
Murray RJ and Cromwell NH.
The Journal of Organic Chemistry, 39(26), 3939-3941 (1974)
Philippe Diaz et al.
ChemMedChem, 4(10), 1615-1629 (2009-07-29)
We recently discovered and reported a series of N-alkyl-isatin acylhydrazone derivatives that are potent cannabinoid receptor 2 (CB(2)) agonists. In an effort to improve the druglike properties of these compounds and to better understand and improve the treatment of neuropathic
Karolina Klesiewicz et al.
The Journal of antibiotics, 69(11), 825-834 (2016-03-31)
A series of 20 xanthone derivatives was synthesized and evaluated for anti-Helicobacter pylori (H. pylori) activity. Qualitative and quantitative in vitro tests using the Kirby-Bauer method (agar disc-diffusion method) were performed. The tested compounds were screened against clarithromycin- and/or metronidazole-resistant