About This Item
化学式:
CH3(CH2)3NHCH3
CAS番号:
分子量:
87.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-791-2
おすすめの製品
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
932 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3 % (v/v)
bp
90-92 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
転移温度
flash point -4 °C
密度
0.74 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H13N/c1-3-4-5-6-2/h6H,3-5H2,1-2H3/p+1
InChI Key
QCOGKXLOEWLIDC-UHFFFAOYSA-O
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.734 - 0.736
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.734 - 0.736
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(℃)
-1 °C - closed cup