安全性情報
8.03259
Sigma-Aldrich
Diphenylacetonitrile
for synthesis
別名:
Diphenylacetonitrile, Benzhydryl cyanide, Diphenylmethyl cyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHCN
CAS番号:
分子量:
193.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
201-662-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
21.3 hPa ( 190 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
powder
有効性
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
175-177 °C/15 hPa
mp
72-75 °C
転移温度
flash point 120 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N#CC(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
InChI Key
NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
245.5 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
118.6 °C - Pensky-Martens closed cup