Merck
CLS72502L
Pyrex® Mallory direct reading settlometer
volume 2000 mL
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 7250-2L
容量
2000 mL
関連するカテゴリー
詳細
廃水その他の廃棄物を処理する酸化汚泥法で使用します。2000 mLの厚肉のシリンダーで、内径51/8インチ、高さ71/2インチ、L単位では1 cc刻み、フィート単位では100分の1刻みの目盛りがついています。
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)