Merck
FGLP09050
Millipore
PTFEメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
Fluoropore®, filter diam. 90 mm, hydrophobic
別名:
Fluoroporeメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Fluoropore®
Millipore
パラメーター
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
0.5%
Matrix
Fluoropore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
85 % porosity
泡立ち点
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:FGLP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
メルクのFluoropore®メンブレンは、疎水性ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)高分子膜で、高密度ポリエチレン担体と結合して、通常のアプリケーションでのフィルターの取り扱い適性を改善します。Fluoroporeメンブレンは、広範囲の化学的適合性、高い流量、および優れた一貫性をもたらします。 (「FHUP」を含むカタログ番号は、ラミネートされていないか、バッキングがない状態で製造されていることにご注意ください。)
メルクのOmniporeメンブレンは、ほとんどすべての溶媒、酸およびアルカリ溶液に適合する親水性PTFEメンブレンです。
特長・利点:&
- 生物学的および化学的に不活性
- 高い多孔性により高流量を達成
- 水性および有機物系サンプルのろ過に適した幅広い疎水性および親水性PTFEを用意
用途:
- Fluoroporeメンブレン:酸、塩基および溶媒の浄化、空気モニタリング、ガスのろ過および放出、UV分光法
- Omniporeメンブレン:水溶液のろ過、酸およびアルカリ溶液の浄化
アプリケーション
  • 酸、塩基、溶媒の清澄化
  • 気体のろ過またはベント
  • UV分光法
  • 粒子モニタリング
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
  • マイクロプラスチック分析
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的なラボでのろ過
  • 使用目的:生物学的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径0.2 μm(以下)のメンブレンを通して液体を滅菌ろ過することで、細菌、カビ、酵母などの生物学的汚染物質を効率的に除去します
  • 保管:乾燥した場所で保管してください。
  • 廃棄:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany