Merck
JGWP09025
Millipore
PTFEメンブレンフィルター、0.2 μm孔径
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
別名:
Omniporeメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
Omnipore
パラメーター
130 °C max. temp.
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
厚さ
65 μm
ポアサイズ
0.2 μm pore size
80 % porosity
輸送温度
ambient
詳細
Omniporeメンブレンは、親水性ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)膜で、水溶液のろ過、酸およびアルカリ溶液の浄化に適用できます。
アプリケーション
  • 水溶液のろ過
  • 酸性溶液・アルカリ性溶液の清澄化
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
  • マイクロプラスチック分析
特徴および利点
  • 生物学的および化学的に不活性です。
  • 高い多孔性により高流量を達成します。
  • さまざまな溶媒、酸、およびアルカリ溶液に適合します。
法的情報
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Barbara Bernardim et al.
Nature protocols, 14(1), 86-99 (2018-11-25)
There is considerable interest in the development of chemical methods for the precise, site-selective modification of antibodies for therapeutic applications. In this protocol, we describe a strategy for the irreversible and selective modification of cysteine residues on antibodies, using functionalized