Merck
CLS706510
Pyrex® measuring pipette with colored markings
volume 10 mL, accuracy: 0.06 mL
別名:
Corning® 7065
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
物質
glass
特徴
graduation
subdivision 0.1 mL
包装
case of 12 ea
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 7065-10
容積測定範囲
10 mL, accuracy: 0.06 mL
外径 × L
10 mL × 380 mm
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • Pyrex® measuring pipettes with colored markings (volume 10 mL) are reusable pipettes, which are color-coded for easy identification and sorting.
  • Colored graduations are enameled onto the glass.
  • They are calibrated "to deliver" (TD) their total capacity without blow-out.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)