Merck
CF0038
Sigma-Aldrich
Difluoromethyl azide solution
(1.2 M in DME)
別名:
Azidodifluoromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CHF2N3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352125
NACRES:
NA.06
フォーム
liquid
品質水準
濃度
(1.2 M in DME)
SMILES記法
[N-]=[N+]=NC(F)F
InChI
1S/CHF2N3/c2-1(3)5-6-4/h1H
InChI Key
QPTUUTFPCXREEJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Difluoromethyl azide dissolved in DME is a conveniently handled form of this rare fluorinated building block, opening a straightforward access to regioisomerically pure N-difluoromethyl triazoles using the conventional copper catalyzed alkyne-azide cycloaddition or the enamine-mediate azide-ketone [3+2] cycloaddition
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
26.6 °F
引火点(℃)
-3 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)