Merck
CBR01629
Sigma-Aldrich
3-(2-oxopyrrolidin-1-yl)propanoic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO3
CAS番号:
分子量:
157.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
OC(=O)CCN1CCCC1=O
InChI
1S/C7H11NO3/c9-6-2-1-4-8(6)5-3-7(10)11/h1-5H2,(H,10,11)
InChI Key
XOMYTIUVNSWEAI-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
H Kawase et al.
Journal of biochemistry, 115(2), 356-361 (1994-02-01)
In order to study the metabolism of spermidine in mammals, radioactive spermidine was injected intraperitoneally into a rat and urine was collected for analysis. Incorporation of radioactivity into putreanine, isoputreanine, spermidic acid, and N-aminopropylpyrrolidin-2-one was confirmed by ion-exchange chromatography, thin