Merck
547247
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-ピペリジンエタノール
97%
別名:
N-(tert-ブトキシカルボニル)-4-ピペリジンエタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H23NO3
CAS番号:
分子量:
229.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4730 (lit.)
bp
120-150 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CCO)CC1
InChI
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-10(5-8-13)6-9-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
YBNJZIDYXCGAPX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
547247-5G:
547247-BULK:
547247-1G:
547247-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)