Merck
446327
Sigma-Aldrich
N-Boc-L-プロリノール
98%
別名:
(S)-1-Boc-2-ピロリジンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO3
CAS番号:
分子量:
201.26
Beilstein:
3542667
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]21/D −48°, c = 1.3 in chloroform
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
62-64 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI Key
BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
抗凝固剤の合成に用いられています
認知力増強特性を持つ新規のニコチン性アセチルコリン受容体リガンドのビルディングブロック。 キラルなβ-アミノスルフィドやβ-アミノチオ-ルの合成に用いられています
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
446327-1G:
446327-BULK:
446327-VAR:
446327-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cran, G.A. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 6, 1553-1553 (1995)
N H Lin et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(3), 385-390 (1997-01-31)
2-Methyl-3-(2(S)-pyrrolidinylmethoxy)pyridine, ABT-089 (S-4), a member of the 3-pyridyl ether class of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) ligands, shows positive effects in rodent and primate models of cognitive enhancement and a rodent model of anxiolytic activity and possesses a reduced propensity to
Matthias Schulz et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(10), 6996-7008 (2017-02-28)
We suggest and explore a novel route towards organic photodetectors sensitive to the circular polarization state of light. For this, we insert fullerene-blended thin films of homochiral squaraine compounds acting as a highly circular dichroic active layer into conventional bulk
Elliott, R.L. et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6, 2283-2283 (1996)
M A Abreo et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(4), 817-825 (1996-02-16)
Recent evidence indicating the therapeutic potential of cholinergic channel modulators for the treatment of central nervous system (CNS) disorders as well as the diversity of brain neuronal nicotine acetylcholine receptors (nAChRs) have suggested an opportunity to develop subtype-selective nAChR ligands