Merck
721824
Sigma-Aldrich
1-Boc-2-(アミノメチル)ピロリジン
別名:
tert-ブチル-2-(アミノメチル)ピロリジン-1-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20N2O2
CAS番号:
分子量:
200.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.472
n20/D 1.472
密度
1.014 g/mL at 25 °C
1.014 g/mL at 25 °C
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(12)7-11/h8H,4-7,11H2,1-3H3
InChI Key
SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
721824-VAR:
721824-BULK:
721824-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
721824-1G4061826701348