Merck
302112
Sigma-Aldrich
N-ベンジル-L-プロリノール
99%
別名:
(S)-(−)-1-ベンジルピロリジン-2-メタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17NO
CAS番号:
分子量:
191.27
Beilstein:
3663640
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
liquid
光学活性
[α]20/D −72.7°, neat
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
115-120 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-10-12-7-4-8-13(12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2/t12-/m0/s1
InChI Key
ZAIQBJPTOXDDKA-LBPRGKRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プロリン由来のホモキラルなアミンオキシドの合成に用いられる前駆体です。多くの天然物にみられる構造的特徴である、光学的に純粋な3-ヒドロキシピペリジンの出発物質です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
302112-VAR:
302112-BULK:
302112-5G:
302112-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cossy, J. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 549-549 (1995)
O'Neil, I.A. et al.
Synlett, 617-617 (1995)