About This Item
化学式:
NaSO3CH2CH2CH2SO3Na
CAS番号:
分子量:
248.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
フォーム
powder
品質水準
SMILES記法
[Na].OS(=O)(=O)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O6S2.2Na/c4-10(5,6)2-1-3-11(7,8)9;;/h1-3H2,(H,4,5,6)(H,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
DKGJFKPIUSHDIT-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成に関与する反応剤です。
アミロイドAアミロイド症の治療に関する薬理研究に関与するグリコサミノグリカン模倣薬
- アルカンジスルホナートとの、カドミウム(II)ビピリジン錯体金属有機物骨格
- アルキレンジスルホナート無機有機複合材料
アミロイドAアミロイド症の治療に関する薬理研究に関与するグリコサミノグリカン模倣薬
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P8579-BULK:
P8579-VAR:
P8579-5G:
P8579-25G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)