Key Documents
8.02193
Sigma-Aldrich
1,3-Benzenedisulfonic acid disodium salt
for synthesis
別名:
1,3-Benzenedisulfonic acid disodium salt, di-Sodium benzene-1,3-disulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,3-(SO3Na)2
CAS番号:
分子量:
282.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
212-606-4
形状
solid
pH
6.9 (20 °C, 500 g/L in H2O)
溶解性
663 g/L
かさ密度
860 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H6O6S2.2Na/c7-13(8,9)5-2-1-3-6(4-5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 80.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1