Merck
C91492
Sigma-Aldrich
臭化シアン
reagent grade, 97%
別名:
シアン化臭素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCN
CAS番号:
分子量:
105.92
Beilstein:
1697296
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
reagent grade
蒸気密度
3.65 (vs air)
蒸気圧
100 mmHg ( 22.6 °C)
アッセイ
97%
フォーム
crystals
bp
61-62 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
InChI Key
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臭化シアン (CNBr) は、ハロゲン元素によるハロゲン化物です。オリゴデオキシリボ核酸の化学物質連結における結合材としての有用性が報告されています。閾値光電子 (TPE) スペクトラムが、高分解能で記録されています。照射によるCNBr の低温重合についての研究が行われています。
アプリケーション
ペプチド切断用およびタンパク質固定法での使用。C60Ph5Clと反応すると、新規のフェニル化イソキノリノ[3′,4′:1,2][60]フラーレンを生成します。
臭化シアンは以下の用途に使用することができます:
  • 赤血球と結合させるための多糖の活性化。
  • 尿中チアミンアッセイの酸化剤として。
  • 2-アミノ-5-(2′-チエニル)-1,3,4-オキサジアゾールの調製。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
C91492-100G-BULK:
C91492-100G-PW:
C91492-25G-BULK:
C91492-100G:4548173192987
C91492-500G:4548173193007
C91492-500MG:4548173277141
C91492-5G:4548173193014
C91492-BULK:
C91492-500G-PW:
C91492-25G:4548173192994
C91492-VAR:
C91492-5G-PW:
C91492-500G-BULK:
C91492-PM:
C91492-25G-PW:
C91492-5G-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Org. Mass Spectrom., 28, 1395-1395 (1993)
Applied Biochemistry and Biotechnology, 44, 135-135 (1994)
N I Sokolova et al.
FEBS letters, 232(1), 153-155 (1988-05-09)
Cyanogen bromide was found to condense oligodeoxyribonucleotides on a complementary template in aqueous solution. Optimum conditions for this vigorous and effective reaction were developed. CNBr proved to be useful for incorporation of phosphoramidate or pyrophosphate internucleotide bonds in DNA duplexes.
Threshold photoelectron spectroscopy of cyanogen bromide.
Yencha AJ, et al.
Chemical Physics Letters, 392(1), 202-208 (2004)
Oxadiazole: a biologically important heterocycle.
Somani RR and Shirodkar PY.
Der Pharma Chemica, 1(1), 130-140 (2009)