Merck
BMSDP01503
Benchmark Pulse 150 Horn
diam. 3 mm
別名:
ultrasonic homogenizer, sonicator, pulsating sonication
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101520
NACRES:
NB.13
物質
titanium (allloy)
メーカー/製品名
Benchmark Scientific DP0150-3
直径
3 mm
適合性
Benchmark Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Additional diameter horns for the Benchmark Pulse 150 ultrasonic homogenizer. Available from 2 mm to 8 mm suitable for volumes between 0.1 mL and 150 mL.
アプリケーション
Ultrasonic homogenization and lysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)