Merck
BML00203
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid xHCl
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7BN2O2 · xHCl
CAS番号:
分子量:
125.92 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
OB(O)C1=CN(C)N=C1.[.xHCl]
InChI
1S/C4H7BN2O2/c1-7-3-4(2-6-7)5(8)9/h2-3,8-9H,1H3
InChI Key
RYGOBSYXIIUFOR-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
Jan Code
BML00203-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BML00203-1G4061825174051