Merck
720410
Sigma-Aldrich
3,5-ジメチルイソオキサゾール-4-イル-4-ボロン酸
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8BNO3
CAS番号:
分子量:
140.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
mp
82-86 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1noc(C)c1B(O)O
InChI
1S/C5H8BNO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h8-9H,1-2H3
InChI Key
DIIFZCPZIRQDIJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
720410-1G:
720410-250MG:
720410-VAR:
720410-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)