Merck
B48207
Sigma-Aldrich
ビス(2-メトキシエチル)アミン
98%
別名:
2,2′-Dimethoxydiethylamine, 2-Methoxy-N-(2-methoxyethyl)ethanamine, Di(2-methoxyethyl)amine, N,N-Bis(2-methoxyethyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3OCH2CH2)2NH
CAS番号:
分子量:
133.19
Beilstein:
1736313
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCNCCOC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-8-5-3-7-4-6-9-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
IBZKBSXREAQDTO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Bis(2-methoxyethyl)amine can be used as a reactant:
  • In the Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig amination reaction to synthesize aryl amines by reacting with aryl and heteroaryl halides.
  • To synthesize α-ketoamides via metal-free oxidative coupling reaction with methyl ketones in the presence of tert-butyl hydroperoxide as an oxidant and iodine as a catalyst.
  • To synthesize N, N-dialkyl perfluoroalkanesulfonamides by reacting with perfluoroalkanesulfonyl halides.
  • To synthesize N-(alkoxy)succinamide ester by reacting with succinyl chloride, which can be used as an intermediate to prepare diol monomer for biodegradable polyester synthesis.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B48207-1L:
B48207-VAR:
B48207-BULK:
B48207-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Guo Fan Jin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(9) (2018-09-12)
Morpholine- and bis(2-methoxyethyl)amine-substituted 1,3,5-triazine derivatives containing an alkoxy-o-carborane in the 6-position of the triazine ring were successfully synthesized. The molecular structures of the methoxy- and ethoxy-o-carboranyl-1,3,5-triazines were established by X-ray crystallography. In vitro studies showed that the methylene bridged morpholine-