安全性情報
ALD00444
Sigma-Aldrich
Late Stage Functionalization Toolkit
別名:
Baran Late-Stage Functionalization Kit, LSF Toolkit featuring Baran Diversinates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116155
NACRES:
NA.22
保管温度
2-8°C
アプリケーション
The Baran Late-Stage Toolkit is a convenient collection of 12 highly innovative reagents that are highly effective in the diversification of complex molecules. The contents in the box are 11 Baran Diversinates and one vial of Palau′Chlor® in amounts of 100 mg each. For obtaining larger amounts of any desired kit component, see the kit component table at the bottom of the page.
Useful Topics:
Late Stage Functionalization
Baran Group – Professor Product Portal
Palau′Chlor
Diversinates
法的情報
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palau'Chlor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 745480Zinc isopropylsulfinate, 95%SDS
  • 745405Sodium 1,1-difluoroethanesulfinateSDS
  • 745499Zinc trifluoroethanesulfinateSDS
  • 767840Zinc difluoromethanesulfinate, 95%SDS
  • 771406Zinc trifluoromethanesulfinateSDS
  • ALD00288Sodium tert-butylsulfinateSDS
  • ALD00290Sodium 2,2-dimethylpropylsulfinateSDS
  • 792454Palau′Chlor®, 95%SDS
  • 790184Sodium 1-(trifluoromethyl)cyclopropanesulfinateSDS
  • 790796Zinc benzylsulfinateSDS
  • ALD00230Sodium 4,4-difluorocyclohexanesulfinateSDS
  • ALD00232Sodium tetrahydropyransulfinateSDS
すべて表示 (12)
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
A C?H Methylation Reaction of Heteroarenes Inspired by Radical SAM Methyl Transferase.
Gui J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136, 4853-4856 (2014)
Simple Sulfinate Synthesis Enables C-H Trifluoromethylcyclopropanation
Gianatassio R, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 53, 9851-9855 (2014)
Radical C?H Functionalization of Heteroarenes under Electrochemical Control.
O'Brien, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 53, 11868-11871 (2014)
Palau'chlor: A Practical and Reactive Chlorinating Reagent
Rodriguez RA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136, 6908-6911 (2014)
Yuta Fujiwara et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(3), 1494-1497 (2012-01-11)
Molecular scaffolds containing alkylfluorine substituents are desired in many areas of chemical research from materials to pharmaceuticals. Herein, we report the invention of a new reagent (Zn(SO(2)CF(2)H)(2), DFMS) for the innate difluoromethylation of organic substrates via a radical process. This