Merck
ALD00432
Sigma-Aldrich
Sodium propane-1-sulfinate
別名:
Baran Diversinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7NaO2S
分子量:
130.14
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
248-253 °C
SMILES記法
CCCS(O[Na])=O
InChI
1S/C3H8O2S.Na/c1-2-3-6(4)5;/h2-3H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
DJSGLRVJPLXKRB-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents; which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ALD00432-500MG:
ALD00432-VAR:
ALD00432-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)